Learn More
5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]-thiophen-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10474643
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10474643
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW04053DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7342-41-8
Summenformel C13H8OS3
Molekulargewicht (g/mol) 276.39
MDL-Nummer MFCD00115181
InChI-Schlüssel PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
PubChem CID 454742
SMILES O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Menge 1 g
IUPAC-Name 5'-(Thiophen-2-yl)-[2,2'-bithiophen]-5-carbaldehyd
Formelmasse 276.4