Learn More
5-(4-Nitrophenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347476 5 g 5 Gramm
11337476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09531.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16687-60-8 | C7H5N5O2 | 191.15 g/mol
It is used as a reagent used as activator for both solution- and solid-phase synthesis of oligonucleotides using the phosphoramidite method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Reagenz wird als Aktivator für die Lösungs- und Festphasensynthese von Oligonukleotiden über die Phosphoramidit-Methode verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO.
Hinweise
 Kann in einem Exsikkator im Dunkeln aufbewahrt werden. Kontakt mit starker Hitze und Metallsalzen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16687-60-8
Summenformel C7H5N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.15
MDL-Nummer MFCD00068729
InChI-Schlüssel MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
PubChem CID 285163
IUPAC-Name 5-(4-nitrophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt ∽223°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 192840
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO.
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%