Learn More
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidin-2,4-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 30050436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050436 25 mg 25 Milligramm
30052599 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0630.080025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidin-2,4-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
CAS 51169-17-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H14 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC-Name 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 266.29
Menge 25 mg
Formelmasse 266.1055 g/mol