Learn More
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, ≥ 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10665612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10665612 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10665612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51169-17-6
Summenformel C16H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.29
MDL-Nummer MFCD00005263
InChI-Schlüssel WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-p-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl hydantoin, 5-phenyl-5-4-tolyl hydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-p-tolyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl imidazolidine-2,4-dione, 2,4-imidazolidinedione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-4-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenyl hydantoin
PubChem CID 92334
IUPAC-Name 5-(4-Methylphenyl)-5-Phenylimidazolidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225.0°C to 228.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 266.29
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver