Learn More
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC14547DA
Additional Details : CAS : 501944-63-4 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10422254
  • 196.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
23-02-2021
Chemische Identifikatoren
501944-63-4
169.183
CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
18525707
C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
C11H7NO
MFCD08435847
5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-Oxazol
Spezifikation
5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
1g
96.5
97%
MFCD08435847
CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-Oxazol
18525707
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
501944-63-4
100.0
C11H7NO
5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
169.183
169.18
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation