Learn More
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)-rhodanin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403377 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11403377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17152.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angewandt für den Nachweis von Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, Alkaloide, Antipyrin, Indican, Sulfonamid, Urobilinogen. Reagenz zur Bestimmung von Silber, Palladium, Quecksilber und Gold. Wird auch bei der photometrischen Bestimmung von Autoradiogrammen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Angewandt für den Nachweis von Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, Alkaloiden, Antipyrin, Indican, Sulfonamid, Urobilinogen.Reagenz zur Bestimmung von Silber, Palladium, Quecksilber und Gold.Wird außerdem bei der photometrischen Bestimmung von Autoradiogrammen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, 993,7 (mg/l) bei 25 °C
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
CAS 536-17-4
Schmelzpunkt 275°C to 280°C
Geruch Weak
Summenformel C12H12N2OS2
MDL-Nummer MFCD00064857
Menge 10 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Synonym unii-0 ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0 ser53q7rt, usaf pd-20
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln.,993.7(mg/L) at 25°C
InChI-Schlüssel JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(\C=C2/SC(=S)NC2=O)C=C1
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
PubChem CID 2723826
Formelmasse 264.37
Reinheit (%) 98%