Learn More
5-(4-chlorphenyl)furfural, +95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10402473 5 g Glasflasche 5 Gramm
10230443 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402473 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 34035-03-5
Summenformel C11H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.63
MDL-Nummer MFCD00195947
InChI-Schlüssel ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
PubChem CID 676184
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)furan-2-Carbaldehyd
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
CAS Min. % 95.0
Farbe Braun
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Nadeln
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Formelmasse 206.63
Reinheit (%) 95+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke