Learn More
5-(4 -Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792937
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10792937 5 g 5 Gramm
10261363 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792937 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TG00105DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17452-31-2
Summenformel C10H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 224.71
MDL-Nummer MFCD01313844
InChI-Schlüssel RGYNOPLNIDBIGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-imidazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1-methylimidazole-2-thiol, maybridge1_000141, 4-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-imidazole-2-thione, 5-4-chlorophenyl-1-methyl-3h-imidazole-2-thione, 2h-imidazole-2-thione,5-4-chlorophenyl-1,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2747520
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)-3-methyl-1H-imidazol-2-thion
SMILES CN1C(=S)NC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 224.71