Learn More
5-(4-Chlorphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| Schmelzpunkt | 205°C to 208°C |
| CAS | 63857-85-2 |
| Menge | 500 mg |
| Summenformel | C8H5ClN2S2 |
| MDL-Nummer | MFCD01569426 |
| Synonym | 5-4-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4'-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole |
| InChI-Schlüssel | NGMTZWFKSLNRMT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=NNC(=S)S2)Cl |
| IUPAC-Name | 5-(4-Chlorphenyl)-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion |
| Mehr anzeigen |