Learn More
5-(4-Bromphenyl)-Isoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469520 5 g 5 Gramm
11459520 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50342.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7064-31-5 | Molecular Formula: C9H6BrNO | Molecular Weight: 224.057 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-(4-Bromphenyl)isoxazol wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7064-31-5
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD02183532
InChI-Schlüssel AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 5 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 98%