Learn More
5-(4-Bromphenyl)Isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10384512 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10099181 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384512 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12910DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7064-31-5
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD02183532
InChI-Schlüssel AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%