Learn More
5-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510395
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11330687
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC50910CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71566-07-9
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
InChI-Schlüssel AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%