Learn More
5-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11330687 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10717865 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10386224 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330687 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50910CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 71566-07-9
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
InChI-Schlüssel AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%