missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan--2yl)-benzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™™

Catalog Number p-7077388
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
519054-55-8
C14H17BO3
244.10
MFCD04115374
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
2795190
2-(1-Benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
519054-55-8
C14H17BO3
244.10
MFCD04115374
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
2795190
2-(1-Benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Chemischer Name oder Material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Schmelzpunkt 72.0°C to 73.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo¢b!furan, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'