Learn More
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10502413 1 g 1 Gramm
11300567 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07139DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 519054-55-8
Summenformel C14H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 244.10
MDL-Nummer MFCD04115374
InChI-Schlüssel ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
PubChem CID 2795190
IUPAC-Name 2-(1-Benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.1
Reinheit (%) 97%