Learn More
5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30051729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051729 100 mg 100 Milligramm
30050114 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051729 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0616.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
CAS 105355-26-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H21 N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3O2S/c1-2-13-3-6-15(21-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(23)22-19(20)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H2,20,22,23)
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)nc1
IUPAC-Name 5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 355.45
Menge 100 mg
Formelmasse 355,1354 g/mol