Learn More
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494487
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11494487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20492.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3250-74-6 | C6H5N5 | 147.141 g/mol
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole is used as a pharmaceutical intermediate. The Pyridine,3-(2H-tetrazol-5-yl)- acts as reactant with 1-(4-bromo-phenyl)-3-piperidino-propan-1-one, hydrochloride, and obtain the 1-(4-bromo-phenyl)-3-(5-pyridin-3-yl-tetrazol-2-yl)-propan-1-one. This reaction needs the solvent of dimethylformamide. The yield is 31%. In addition, this reaction should be taken for 8 hours at the temperature of 150°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Das Pyridin,3-(2H-tetrazol-5-yl) wirkt als Reactant mit 1-(4-bromphenyl)-3-piperidinpropan-1-one, Hydrochlorid, und erhält 1-(4-Bromphenyl)-3-(5-pyridin-3-yl-tetrazol-2-yl)-propan-1-one. Diese Reaktion erfordert als Lösungsmittel Dimethylformamid. Der Ertrag beträgt 31 %. Darüber hinaus sollte diese Reaktion bei einer Temperatur von 150 °C 8 Stunden lang erfolgen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3250-74-6
Summenformel C6H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 147.141
MDL-Nummer MFCD00040281
InChI-Schlüssel SECHDFHDDVELCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2h-tetrazol-5-yl pyridine, 5-3-pyridyl-1h-tetrazole, 3-1h-tetrazol-5-yl pyridine, 5-3-pyridyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl-pyridine, pyridine, 3-2h-tetrazol-5-yl, unii-zc84pps834, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, 5-3-pyridyl-2h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 151091
IUPAC-Name 3-(2H-Tetrazol-5-yl)Pyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NNN=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
Formelmasse 147.14
Reinheit (%) 98%