Learn More
5-(3-Methoxyphenyl)-isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486857
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15486857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33965.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194374-23-6
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD13176591
InChI-Schlüssel FDZRTKRNZFFBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-methoxyphenyl isoxazole, 5-3-methoxyphenyl-1,2-oxazole
PubChem CID 64984921
IUPAC-Name 5-(3-Methoxyphenyl)-1,2-Oxazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Methoxyphenyl)isoxazole
Siedepunkt 115°C to 117°C (0.46 mmHg)
Brechungsindex 1.586
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 95%