Learn More
5-(3-Methoxyphenyl)-2-Furosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10310273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10310273 1 g 1 Gramm
10460584 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01161DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 54022-96-7
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
MDL-Nummer MFCD05022489
InChI-Schlüssel RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
IUPAC-Name 5-(3-Methoxyphenyl)furan-2-carbonsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%