Learn More
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO01026DA
Additional Details : CAS : 690631-98-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
690631-98-2 | |
204.185 | |
KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N | |
2794658 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O |
C10H8N2O3 | |
MFCD05664420 | |
5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid | |
3-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-5-carbonsäure |
Spezifikation
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid | |
1g | |
97.0 | |
C10H8N2O3 | |
5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O | |
204.185 | |
204.18 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
690631-98-2 | |
97% | |
MFCD05664420 | |
KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N | |
3-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-5-carbonsäure | |
2794658 | |
97% |