Learn More
5-(3-Chlorphenyl)-1H-Tetrazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15448929
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(3-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
CAS 41421-28-7
Menge 1 g
Summenformel C7H4ClN4
MDL-Nummer MFCD00040951
Beilstein 140081
Synonym 5-3-chlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3-chloro-phenyl-2h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3-chlorophenyl tetraazole, 5-chlorophenyltetrazole, acmc-20am9f, 5-3-chlorophenyl tetrazole
InChI-Schlüssel WKXXXGMIBYWPGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=N[N-]N=N1
IUPAC-Name 5-(3-chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazol-2-ide
Molekulargewicht (g/mol) 179.59
PubChem CID 592520
Formelmasse 180.6
Reinheit (%) ≥98%