missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(3-Bromphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3527258
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
425379-69-7
C10H9BrN2
237.1
MFCD09065005
RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
22329560
5-(3-Bromphenyl)-1-Methylpyrazol
CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
425379-69-7
C10H9BrN2
237.1
MFCD09065005
RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
22329560
5-(3-Bromphenyl)-1-Methylpyrazol
CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Chemischer Name oder Material 5-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'