Learn More
5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10163314
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
926921-57-5
C10H9BrN2O
253.099
MFCD09817470
WKTARCMEMVHRLR-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, alpha-bromo-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl toluene, 1-bromomethyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzene, pubchem23332
24229497
5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CBr
926921-57-5
C10H9BrN2O
253.099
MFCD09817470
WKTARCMEMVHRLR-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, alpha-bromo-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl toluene, 1-bromomethyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzene, pubchem23332
24229497
5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 253.1
Reinheit (%) 97%