Learn More
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17) |
| Formelmasse | 257.03 |