Learn More
5-(2-thienyl)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10706623 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10526603 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10449284 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02560DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70380-70-0
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
InChI-Schlüssel VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2797208
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1,3-oxazol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 95%