Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-Furoesäure, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10753063 250 mg 250 Milligramm
10049261 1 g 1 Gramm
10652895 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753063 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08625CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 130423-83-5
Summenformel C13H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 212.20
MDL-Nummer MFCD00541949
InChI-Schlüssel HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
PubChem CID 2737138
IUPAC-Name 5-(2-Phenylethynyl)furan-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch