Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-Furoesäure, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
10g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 1g |
Formelmasse | 212.2 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |