Learn More
5-(2-Methyl-4-nitrophenyl)furan-2-carbonylchlorid
Artikelnummer. 11395379
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395379 1 g 1 Gramm
11305389 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50392.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381178-60-5
Summenformel C12H8ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.65
MDL-Nummer MFCD02257980
InChI-Schlüssel VBNSSVYGFDMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctfv, 2-furancarbonylchloride, 5-2-methyl-4-nitrophenyl, 5-2-methyl-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 4484671
IUPAC-Name 5-(2-methyl-4-nitrophenyl)furan-2-carbonyl chlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(O1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Methyl-4-nitrophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 265.65