Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolcarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10486262 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10151012 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14001CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 368870-05-7
Summenformel C8H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 210.207
MDL-Nummer MFCD03086107
InChI-Schlüssel QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2776408
IUPAC-Name 5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%