Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiophencarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10107722 250 mg 250 Milligramm
10761114 1 g 1 Gramm
10587844 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 400715-45-9
Summenformel C9H7NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 225.28
MDL-Nummer MFCD02682053
InChI-Schlüssel AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
PubChem CID 614467
IUPAC-Name 5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Thiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) 97%