missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC

Produktkode 30472731
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Förpackningsstorlek
30472731 50 mg 50 Milligramm
30466118 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30472731 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM69572050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 337508-70-0
Summenformel C9H9NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 211.3
IUPAC-Name [5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMILES Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2

Tekniske data

Chemischer Name oder Material [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Formelmasse 211.0126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.