Learn More
5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10056002
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10056002
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC46901DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 108128-39-8
Summenformel C9H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD08060535
InChI-Schlüssel XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%