Learn More
5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10709415
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10709415 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10135832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709415 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46902CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-47-1
Summenformel C9H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.617
MDL-Nummer MFCD08271946
InChI-Schlüssel RAYIOTXFHIKMIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 5-2-furanyl-1-methyl
PubChem CID 18525800
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)-1-Methylpyrazol-3-Carbonylchlorid
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(=O)Cl)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.62
Reinheit (%) 97%