Learn More
5-(2-Chlorethyl)-1,3-benzodioxol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10624975 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10377454 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624975 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50824CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23808-46-0
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD08435910
InChI-Schlüssel YFVIYUCTLBXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloroethyl-1,3-benzodioxole, 5-2-chloroethyl-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-2-chloroethyl, 4-2-chloroethyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-2-chloroethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 15815969
IUPAC-Name 5-(2-Chlorethyl)-1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Chloroethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%