Learn More
5-(2-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl |
| Formelmasse | 239.07 |
| Reinheit (%) | 97% |