missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(2-Bromphenyl)-1,3-oxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3110731
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
328270-70-8
C9H6BrNO
224.057
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
3780551
5-(2-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
328270-70-8
C9H6BrNO
224.057
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
3780551
5-(2-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Chemischer Name oder Material 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'