Learn More
5-(2-Bromethyl)-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30347991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347991 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB684233500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 127264-14-6
Summenformel C10 H11 Br O
Menge 500 mg
Synonym Darifenacin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2
SMILES BrCCc1ccc2OCCc2c1
IUPAC-Name 5-(2-Bromethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 227.1
Formelmasse 225.9993