Learn More
5-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429966 5 g 5 Gramm
11344679 250 mg 250 Milligramm
11419966 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20921.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 0.026 g/l bei 25 °C
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-12-6
Summenformel C7H3Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 214.03
MDL-Nummer MFCD00068096,MFCD04035663
InChI-Schlüssel IQJBSNPEVBTDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2,3-dichlorophenyl, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_006937, acmc-20ama8, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-2,3-dichloro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 4690559
IUPAC-Name 5-(2,3-Dichlorphenyl)-2H-Tetrazol
SMILES ClC1=CC=CC(C2=N[N-]N=N2)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.026g/L (25°C).
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 97%