Learn More
5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluormethylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30466552
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466552 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33068550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine
CAS 1005489-34-8
Summenformel C9H10F3NS
Menge 50 mg
Synonym 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 5-(1-Methylsulfanylethyl)-2-(trifluormethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 221.24
Formelmasse 221.0486