Learn More
(4S)-N-Crotonyl-4-Isopropyl-2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747602 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10747602 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10747602 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337790010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Namenshinweis 99%
CAS 90719-29-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15NO3
MDL-Nummer MFCD00075429
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 102.5
Synonym 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
InChI-Schlüssel YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
IUPAC-Name (4S)-3-[(E)-But-2-enoyl]-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 197.23
PubChem CID 5702601
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke