Learn More
(4R)-N-(tert-Butyldimethylsilyl)-azetidin-2-on-4-carbonsäure, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10451012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10451012 1 g 1 Gramm
10117983 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162856-35-1
Summenformel C10H19NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 229.35
InChI-Schlüssel LIEWITJXZYCDLE-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-tert-butyldimethylsilyl-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butyldimethylsilyl-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid, 4r-n-tert-butyldimethylsilyl azetidin-2-one-carboxylic acid, 4r-n-tert-butyldimethylsilyl azetidin-2-one-4-carboxylic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-4-oxoazetidine-2 r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butyl dimethyl silyl-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butyl-dimethyl-silanyl-4-oxo-azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-4-oxo-, 2r, 2-azetidinecarboxylicacid,1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-4-oxo-, 2r
PubChem CID 2733822
IUPAC-Name (2R)-1-[Tert-Butyl(Dimethyl)Silyl]-4-Oxoazetidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C(CC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R)-N-(tert-Butyldimethylsilyl)azetidin-2-one-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 137.0°C to 141.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken