Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Braun-gelb bis farblos |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Drehung | + 162 |
| Spezifischer Drehzustand | + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3) |
| Show More |
RUO– Nur für Forschungszwecke