Learn More
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon, 99%
Artikelnummer. 10061981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061981 1 g Glasflasche 1 Gramm
10698444 5 g Glasflasche 5 Gramm
10434765 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337630010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 77943-39-6 | C₁₀H₁₁NO₂| 177,2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77943-39-6
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
MDL-Nummer MFCD00010845
InChI-Schlüssel PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Synonym 4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 2733812
IUPAC-Name (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-gelb bis farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 162
Spezifischer Drehzustand + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Menge 1 g
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke