Learn More
(4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-Gamma-valerolactone ((-)-Epicatechin Metabolite), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-valerolactone |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-9-3-1-7(6-10(9)13)5-8-2-4-11(14)15-8/h1,3,6,8,12-13H,2,4-5H2/t8-/m1/s1 |
| Formelmasse | 208.0736 |