Learn More
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid (4-Epioxytetracyclin), Mikromol™
Beschreibung
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid (4-Epioxytetracyclin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Epioxytetracycline |
| CAS | 14206-58-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Epioxytetracycline |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C22 H24 N2 O9 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Hydroxyquatrimycin, 4-epi-Oxytetracycline, [4R-(4alpha,4abeta,5beta,5abeta,6alpha,12abeta)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity A, Oxytetracycline Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14-,17+,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O |
| IUPAC-Name | (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid |
| Mehr anzeigen |