Learn More
(4R)-(3’,4’-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4R)-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2/t11-/m1/s1 |
| Formelmasse | 290.0265 |