Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12470178
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Septum:
PTFE/rotes Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Verpackungsart:
Polybeutel
Polybeutel;
Probenfläschchenträger
Tablett
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12470178
Marke: Thermo Scientific™ C401517
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™  Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 4 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4015-1, Verschluss: C4015-75A
Anzahl pro Packung 100
Verpackungsart Tablett
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 45 mm
Typ Komfortkit mit montierten Fläschchen mit Schraubgewinde
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 13/425 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.