Learn More
Jenway™ 4 m KCl/AgCl Gel-Fülllösung
Beschreibung
- Für die Pflege und Wartung von pH-Elektroden
- 4M KCl gesättigt mit AgCl Gel
- 150 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Partielles Gel |
| Art der Fülllösung | 4 M KCl/AgCl |
| Menge | 150 ml |