Learn More
Thermo Scientific™ Trockene Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D
Artikelnummer. 15349304 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 μm
5 μm
7 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15349304 3 μm 1 Gramm
15369304 10 μm 1 Gramm
15359304 7 μm 1 Gramm
15241708 5 μm 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15349304 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4D03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 CHF
    541.70 CHF / 1 Gramm
    Sparen 20.30 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie mit Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern zur Erfüllung der Standards nach ISO 21501-4 durch.
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern (OPC) zur Erfüllung der Vorschriften nach ISO 21501-4 durch. Diese für Instrumentenhersteller sowie für QS/QK-Manager in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und der Elektronikherstellung hervorragend geeigneten Mikrosphären-Referenz-Beads zeichnen sich durch eine Kalibrierungsunsicherheit — der Bereich der Werte, innerhalb dessen der tatsächliche mittlere Durchmesser liegt — von weniger als oder gleich 2.5 % des mittleren Durchmessers aus.
Der Durchmesser ist rückführbar gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie), und das Zertifikat zur Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit stellt die Dokumentation bereit, die für QK/gesetzlich vorgeschriebene Programme und Audits erforderlich sind.
  • Die Messunsicherheit des mittleren Größenstandards von ≤ 2,5 % ermöglicht eine Kalibrierung von Luftpartikelzählern nach ISO.
  • Die hervorragende Gleichförmigkeit bietet einen exakten Kalibrierungspunkt beim Einstellen der Kalibrierungskurve.
  • Der Durchmesser ist nachweisbar gemäß NIST, einem bekannten staatlichen Standard.
  • Das Zertifikat zur Nachweisbarkeit bietet einen objektiven Nachweis für die QK-Konformität.
  • Erhältlich in Durchmessern von 3 μm, 5 μm, 7 μm und 10 μm
  • Praktisch verpackt in Fläschchen mit Tropfspitze für die direkte Abgabe in die Probenkammer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Trace-Flow-Agent
Zertifizierung/Konformität Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt 1 g
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung des optischen Partikelzählers in der Luft
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Durchmesser (metrisch) 3 μm