Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Suit with Feet
Artikelnummer. p-7228485 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17777639
Marke: Uvex™ 8909409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex 4B chemical protection suit is comfortable and breathable, while the spunbond lining guarantees a pleasantly soft fit.
  • PP-Spinnvliesstoff mit PE-Folie
  • Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
  • Die Mittelfingerschlaufen verhindern Aufsetzen des Ärmels.
  • Optimale Passform für hohen Tragekomfort
  • Sichere und bequeme Befestigung durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Maßgeschneiderte Stiefelsocke für zusätzliche Sicherheit
  • Partikeldicht und sprühdicht
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Schutz vor Pestiziden
  • Frei von Silikon, Plastifizierern und Substanzen, die Benetzungsmittel beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Attached Socks
Stulpenform Covered Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Standard
Verschlusstyp Zipper with Self-adhesive Flap
Saumtyp Taped
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Chemikalienschutz/PSA-Kategorie III, EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen